2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C21000100
EHERC21000100EA 38 EUR InStock
EHERC21000100
2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1)
2-Brombiphenyl (PBB Nr. 1)
Formel: C₁₂H₉Br
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2 °C
Dichte: 1,2766 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000065
CAS-Nummer: 2052-07-5
EINECS: 218-141-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge