2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C21000400
EHERC21000400EA 51 EUR InStock
EHERC21000400
2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4)
2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4)
Formel: C₁₂H₈Br₂
MDL Number: MFCD00093707
CAS-Nummer: 13029-09-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge