2,4,5-Tribrombiphenyl (PBB Nr. 29)
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C21002900
EHERC21002900EA 62 EUR InStock
EHERC21002900
2,4,5-Tribrombiphenyl (PBB Nr. 29)
2,4,5-Tribrombiphenyl (PBB Nr. 29)
Formel: C₁₂H₇Br₃
CAS-Nummer: 115245-07-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge