2,3-Dichlorpropen
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
CA12490500
EHERCA12490500EA 42 EUR InStock
EHERCA12490500
2,3-Dichlorpropen
2,3-Dichlorpropen
Formel: C₃H₄Cl₂
MW: 110.97 g/mol
Siedepunkt: 92.5
Melting Pt: –83.1 °C
Dichte: 1.209 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 10
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000943
CAS-Nummer: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
UN: 2047
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge