2-Methoxyethylacetat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
CA15077000
EHERCA15077000EA 29.05 EUR InStock
EHERCA15077000
2-Methoxyethylacetat
2-Methoxyethylacetat
Formel: C₅H₁₀O₃
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 49 °C
MDL Number: MFCD00008719
CAS-Nummer: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
Merck Index: 12,06119
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge