trans-2-Octen
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CA15711400
EHERCA15711400EA 47 EUR InStock
EHERCA15711400
trans-2-Octen
trans-2-Octen
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –102 °C
Dichte: 0,7199 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 14 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009532
CAS-Nummer: 13389-42-9
EINECS: 236-463-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge