Vitamin A acetat
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CA17923820
EHERCA17923820EA 102 EUR InStock
EHERCA17923820
Vitamin A acetat
alle-trans-Retinylacetat
Formel: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.49 g/mol
MDL Number: MFCD00019413
CAS-Nummer: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge