Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146) 10 µg/ml in Isooctan
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L20014600IO
EHERL20014600IOEA 37 EUR InStock
EHERL20014600IO
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146) 10 µg/ml in Isooctan
Standards Organische Standards
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge