Einlegesohlen, hohe Fußgewölbeunterstützung, 8709H, JALAS®
Lieferant: EJENDALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8709H-34-35 8709H-36-37 8709H-38-39 8709H-48-50 8709H-34 8709H-35 8709H-36 8709H-37 8709H-38 8709H-39 8709H-40 8709H-41 8709H-42 8709H-43 8709H-44 8709H-45 8709H-46 8709H-47 8709H-48 8709H-49 8709H-50
EJEN8709H-34-35EA 84.8 EUR InStock
EJEN8709H-34-35 EJEN8709H-36-37 EJEN8709H-38-39 EJEN8709H-48-50 EJEN8709H-34 EJEN8709H-35 EJEN8709H-36 EJEN8709H-37 EJEN8709H-38 EJEN8709H-39 EJEN8709H-40 EJEN8709H-41 EJEN8709H-42 EJEN8709H-43 EJEN8709H-44 EJEN8709H-45 EJEN8709H-46 EJEN8709H-47 EJEN8709H-48 EJEN8709H-49 EJEN8709H-50
Einlegesohlen, hohe Fußgewölbeunterstützung, 8709H, JALAS®
Einlegesohlen
Einlegesohlen für hohe Fußgewölbeunterstützung aus Textil, weichem elektrisch leitfähigem Garn auf EVA-Polyesterbasis und einer TPU-Kontrollleiste.
  • Anatomisch geformt und antistatisch
  • Doppelte Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®
  • Perfekte Passform mit extra Komfort und Atmungsaktivität
Diese ergonomisch geformten Einlegesohlen sind für die Verwendung in allen JALAS®-Schutzschuhen geeignet.
Farbe: Blau/Schwarz
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge