BALLAST - BL 14W 24V 1 * 1 ST
Lieferant: VEOLIA WATER TECHNOLOGIES
BALLAST - BL 14W 24V 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
BALLAST - BL 14W 24V 1 * 1 ST ELGAUVEGSP2006 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: UVEGSP2006
Lokale Artikelnummer:: ELGAUVEGSP2006
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder