Ultraschallbad, Elmasonic, Elmasonic ultrasonic cleaner EASY 10 H, Nutzinhalt: 0,9 L, Frequenz: 37 kHz, Heizleistung: 60, Behälter B×T×H: 185×80×55 mm, B×T×H: 235×135×200 mm
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER
Ultraschallbad, Elmasonic, Elmasonic ultrasonic cleaner EASY 10 H, Nutzinhalt: 0,9 L, Frequenz: 37 kHz, Heizleistung: 60, Behälter B×T×H: 185×80×55 mm, B×T×H: 235×135×200 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Elmasonic Easy 10 H 230V, kein Ablauf 1 * 1 ST ELMA1118883 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1118883
Lokale Artikelnummer:: ELMA1118883
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder