Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Elmasonic EASY Round Ultraschallbäder

Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1120119-001 1120120-001
ELMA1120119-001EA 955 EUR InStock
ELMA1120119-001 ELMA1120120-001
Elmasonic EASY Round Ultraschallbäder
Ultraschallbäder
Die Elmasonic EASY-Serie konzentriert sich auf die Reinigung von Prüfsieben, die Entgasung von HPLC-Lösungsmitteln und andere Laboranwendungen, wie das Lösen von schwerlöslichen Substanzen, die Herstellung von Emulsionen und die Beschleunigung von Reaktionen. Anwender können zwischen verschiedenen Programmen wie „Siebreinigung“, „Entgasen“ oder „Probenvorbereitung“ wählen, um die richtigen Ultraschallparameter zu aktivieren. Dadurch lassen sich alle Prozesse einfach standardisieren und wiederholen, was das Erreichen reproduzierbarer Ergebnisse und die Laborarbeit deutlich erleichtert.

  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich −2,5/+5,5 kHz) Allgemeiner Reinigungs-Sweep-Modus, Siebreinigungsmodus, Probenaufbereitungsmodus und Entgasungsmodus
  • Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Folientastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
  • Akustisches und optisches Signal am Ende der Reinigung
  • Sicherheitsabschaltung mit Wake-Up-Funktion nach 8 Stunden Inaktivität bei kurzer Unterbrechung der Stromzufuhr
  • Ultraschallbetrieb schaltet automatisch bei Badtemperatur ab >90 °C
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
  • Absperrhahn zum Entleeren der Reinigungswanne über Ablass an der Geräterückseite (350 R); Einsparung von Wasser und Medium (50 R)
  • Unterschiedliche Füllhöhen für unterschiedliche Behältergrößen möglich

Elmasonic EASY Round, der leistungsstarke Allrounder verfügt über 4 Ultraschallmodi für bedarfsorientierte Schallfeldverteilung und Probenvorbereitung im Ultraschallbad.

Allgemeiner Reinigungs-Sweep-Modus: Allgemeine Reinigungsaufgaben. Sorgt für eine homogenere Verteilung der Kavitation (mechanische Reinigungswirkung) im Bad.
Siebreinigungsmodus: Erhöhte Ultraschallintensität für hartnäckigste Verschmutzungen, spart Zeit. Für die optimale Reinigung von Prüfsieben.
Probenvorbereitungsmodus: Abwechselnd Sweep und Pulsen für eine homogene und starke Reinigung. Für die Probenvorbereitung wie Mischen, Lösen, Dispergieren, Reinigen usw.
Entgasungsmodus: Effektiver, schneller und zuverlässiger. Schnelle Entgasung von HPLC-Lösungsmitteln.
Geräte verfügen über eine Reinigungszeitvorwahl: Reinigungszeit einstellbar zwischen 1 und 30 Minuten oder Dauerbetrieb (Ultraschall-Dauerbetrieb max. 6 h).

2 Jahre Garantie ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum.

Lieferumfang: Lieferung mit Abdeckung.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge