Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi- orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkapp 1 * 1 PAAR
Lieferant: ELTEN
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi- orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkapp 1 * 1 PAAR ELTN1768503/37 1 * 1 PAAR
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: 1768503/37
Lokale Artikelnummer:: ELTN1768503/37
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder