ESD Sicherheitshalbschuh LONNY RED Low S1P, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, Metallfre ier Durchtrittschutz, Sohle: TPU/PU MAXXIMO, Stahlkappe, Sohlenkern aus Infinergy von BASF, Lederfreie Ausstattung, F 1 * 1 PAAR
Lieferant: ELTEN
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
ESD Sicherheitshalbschuh LONNY RED Low S1P, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, Metallfre ier Durchtrittschutz, Sohle: TPU/PU MAXXIMO, Stahlkappe, Sohlenkern aus Infinergy von BASF, Lederfreie Ausstattung, F 1 * 1 PAAR ELTN729521/44 1 * 1 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: 729521/44
Lokale Artikelnummer:: ELTN729521/44
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder