Weißlicht-Viewer, LabLite-Illuminator, ViewOne™
Lieferant: EMBITEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VL-1000 VL-1200
EMBIVL-1000EA 208 EUR InStock
EMBIVL-1000 EMBIVL-1200
Weißlicht-Viewer, LabLite-Illuminator, ViewOne™
Transilluminatoren LED-Transilluminatoren
Kompakte Tischbeleuchtung hilft bei der visuellen Identifizierung einer bestimmten Probenvertiefung, ganzer Spuren oder Reihen, um das Laden von 96-Well-Platten zu erleichtern.
  • Einheitlicher Hintergrund für verbesserte Visualisierung kolorimetrischer Proben
  • Wasserdichte Oberseite ermöglicht die Visualisierung nasser Proben wie SDS-PAGE-Gele oder Dissektionsproben
  • Tragbar und platzsparend
Der ViewOne™ LabLite ist eine Standalone-Tischlösung zur Visualisierung kolorimetrischer Proben vor einem einheitlichen Weißlichthintergrund. Labore haben den ViewOneMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..