2-(Chlormethyl)-5-tert-butyl-m-xylol
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN30001563.1G
ENAMEN30001563.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN30001563.1G
2-(Chlormethyl)-5-tert-butyl-m-xylol
2-(Chlormethyl)-5-tert-butyl-m-xylol
Formel: C₁₃H₁₉Cl
MW: 210.75 g/mol
CAS-Nummer: 19387-83-8
EINECS: 243-013-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge