3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN30004944.1G
ENAMEN30004944.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN30004944.1G
3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.0852 g/mol
MDL Number: MFCD00995843
CAS-Nummer: 117391-50-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge