3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN30007518.1G
ENAMEN30007518.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN30007518.1G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
MDL Number: MFCD00075180
CAS-Nummer: 31230-17-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge