1-Chlor-4-(4-fluorphenyl)phthalazin
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN30009382.1G
ENAMEN30009382.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN30009382.1G
1-Chlor-4-(4-fluorphenyl)phthalazin
1-Chloro-4-(4-fluorophenyl)phthalazine
Formel: C₁₄H₈ClFN₂
MW: 258.68 g/mol
MDL Number: MFCD06253841
CAS-Nummer: 155937-28-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge