2-Amino-N-cyclopropylbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN30009734.1G
ENAMEN30009734.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN30009734.1G
2-Amino-N-cyclopropylbenzamid
2-Amino-N-cyclopropylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD03015446
CAS-Nummer: 30510-67-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge