2-Brom-6-fluoranilin
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
EN300100611.1G
ENAMEN300100611.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN300100611.1G
2-Brom-6-fluoranilin
2-Brom-6-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
MDL Number: MFCD01310982
CAS-Nummer: 65896-11-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge