3-(Methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN30010083.1G
ENAMEN30010083.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN30010083.1G
3-(Methylsulfonyl)benzoesäure
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
MW: 200.21 g/mol
MDL Number: MFCD00216488
CAS-Nummer: 5345-27-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge