2,6-Difluor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN300101239.1G
ENAMEN300101239.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN300101239.1G
2,6-Difluor-3-nitrobenzoesäure
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MDL Number: MFCD00119291
CAS-Nummer: 83141-10-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge