2-Amino-5-bromisonicotinsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN300105307.1G
ENAMEN300105307.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN300105307.1G
2-Amino-5-bromisonicotinsäure
2-Amino-5-bromisonicotinsäure
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.0200 g/mol
MDL Number: MFCD09878357
CAS-Nummer: 1000339-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge