5-(Chlormethyl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN30010545.1G
ENAMEN30010545.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN30010545.1G
5-(Chlormethyl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Chloromethyl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O
MDL Number: MFCD06093407
CAS-Nummer: 50737-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge