5'-Brom-3'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN300106332.1G
ENAMEN300106332.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN300106332.1G
5'-Brom-3'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
5'-Brom-3'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.489 g/mol
MDL Number: MFCD02660600
CAS-Nummer: 331821-10-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge