Heißversiegelungsgeräte, Eppendorf HeatSealer S100/S200
Lieferant: EPPENDORF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5391000.001 5392000.005
EPPE5391000.001EA 0 EUR InStock
EPPE5391000.001 EPPE5392000.005
Heißversiegelungsgeräte, Eppendorf HeatSealer S100/S200
Heißversiegelungsgeräte Heißversiegelungsgeräte für Mikrotiterplatten
Die HeatSealer-Reihe von Eppendorf bietet zuverlässige und effektive Versiegelung einer Vielzahl von Platten. Bei der Arbeit mit Platten ist eine vorhersagbare, reproduzierbare Assayleistung nur mit einer dichten, reproduzierbaren Versiegelung möglich. Jedes Labor arbeitet mit unterschiedlichen Platten. Der HeatSealer arbeitet mit den häufigsten Formaten: von großen Deepwell-Platten bis hin zu PCR-Platten mit niedrigem Profil. Spezielle Adaptersets für so gut wie jedes Plattenformat sind erhältlich.
  • Hermetische Versiegelung von Multiwell-Platten
  • Minimiert Verdunstung bei PCR und reduziert die Kreuzkontamination
  • Versiegelt Platten mit 96 oder 384 Vertiefungen
  • Integrierter Thermostat schützt vor Überhitzung
  • Verbesserte Mechanik für leichtere Versiegelung
Lieferumfang: Enthält PCR-Plattenadapter. Weitere Plattenadapter sind separat erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge