Thermal cyclers, Mastercycler® nexus flat
Lieferant: EPPENDORF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6330000.013
EPPE6330000.013EA 0 EUR InStock
EPPE6330000.013
Thermal cyclers, Mastercycler® nexus flat
PCR-Cycler
Special applications require special consumables. With its flat block and no wells, the Mastercycler® nexus flat offers the optimal foundation for slides and other unconventional consumable formats. When doing in situ PCR, results are normally influenced by the characteristic temperature transfer of the corresponding in situ adapter. The Mastercycler® nexus flat can heat and cool slides directly without the need for an adapter.
  • Flat block without wells
  • Intuitive graphic programming
  • Small footprint
  • Up to two more units can be connected to the central unit
  • E-
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..