VOA-Vials, kostengünstig zertifiziert
Lieferant: EP SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GVB-100C
EPSCGVB-100CEA 269 EUR InStock
EPSCGVB-100C
VOA-Vials, kostengünstig zertifiziert
Vials
Borosilikatglas, klar Septa-Fläschchen mit allen wichtigen Details, jedoch ohne überflüssige Extras Die VOA-Fläschchen sind behandelt und zertifiziert, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen. In einer Box mit Spanplatten-Trennwänden zum Schutz vor Bruch während des Transports Fläschchen mit optimierter Schulterschräge, um den Einschluss von Luftblasen zu verhindern. Mit PP-Kappe weiß, oben offen, inkl. Silikon-Septum mit PTFE-Beschichtung. Zur sicheren Dichtung ist das Septum fest mit der Kappe verbunden. Analysenzertifikat beiliegend.
Behandelt, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge