Enghalsflaschen, rund, Typ Boston
Lieferant: EP SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
349-1000 S349-0125 149-0125 149-0250 149-0500 149-1000 S149-0125 249-0125 249-0250 249-0500 249-1000
EPSC349-1000EA 117 EUR InStock
EPSC349-1000 EPSCS349-0125 EPSC149-0125 EPSC149-0250 EPSC149-0500 EPSC149-1000 EPSCS149-0125 EPSC249-0125 EPSC249-0250 EPSC249-0500 EPSC249-1000
Enghalsflaschen, rund, Typ Boston
Flaschen Glasflaschen
Natronkalkglas , Klasse III, braun
Ideal für Lösungsmittel und für das Sammeln von Wasserproben für eine Vielzahl an organischen und unorganischen Analyten Braun gefärbt für licht-sensitive Materialien Diese Flaschen sind verfügbar als Zertifiziert, behandelt oder unbehandelt mit den folgenden Eigenschaften.
Zertifizierte Flaschen: Die Flaschen folgen den EPA Reinigungs-Maßnahmen Anforderungsspezifikationen für semi-flüchtige Bestandteile, Pestizide, PCB- und Metall-Analysen. Jede Flasche ist mit einem individuellen Bar-Code mit Losnummer und einzigartiger Container-Nummer versehen. Ein Analysezertifikat ist in der Kiste enthalten.
Processed bottles: Es Besitzt alle Eigenschaften einer zertifizierten Flasche, aber die Flaschen sind nicht barkodiert und ein Analysezertifikat ist nicht enthalten.
Unprocessed bottles: Flaschen sind für betriebsinterne Reinigung und Zertifizierung vorbereitet.
Verpackung: Karton ist mit Sicherungsband versiegelt um den Inhalt zu schützen Die Verpackung mit Gitterfacheinsatz verhindert Brüche; Umverpackung wird für die Lieferung benötigt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge