Leere Fläschchen, pyrogenfrei
Lieferant: EP SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ST5-20 ST10-20 ST50-20 ST100-20 ST2-13 ST30-20 ST100-20A ST10-20A ST2-13A ST30-20A ST50-20A ST5-20A
EPSCST5-20EA 431 EUR InStock
EPSCST5-20 EPSCST10-20 EPSCST50-20 EPSCST100-20 EPSCST2-13 EPSCST30-20 EPSCST100-20A EPSCST10-20A EPSCST2-13A EPSCST30-20A EPSCST50-20A EPSCST5-20A
Leere Fläschchen, pyrogenfrei
Vials
Pyrogenfreie, sterile, leere Fläschchen aus transparent Borosilikat Typ I, mit Butyl-Stopfen und Aluminiumdichtungen. Zur Verwendung im aseptischen Protokoll.
  • Kapazitäten von 1 bis 100 ml
  • Im Lieferumfang enthalten: Zertifikate zu Sterilitäts- und Pyrogentests
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge