Wischtücher, getränkt
Lieferant: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6-LS7030-PC-24
EPTA6-LS7030-PC-24EA 568 EUR InStock
EPTA6-LS7030-PC-24
Wischtücher, getränkt
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
Diese schweren Wischtücher aus Polyester/Zellulose sind getränkt mit 70% IPA und 30% deionisiertem Wasser. Sie eignen sich ideal für allgemeine Anwendungen und Wartung sowie für die industrielle Reinigung.
  • Getränkt mit Alkohol
  • Wiederverschließbarer Beutel zur leichten Entnahme
  • Hervorragend als Entfetter
  • Hergestellt in den USA
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge