Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Softline
Lieferant: ERGOMAT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SL0206 SL0203 SL0220 SL0420 SL0209 SL0412 SL0406 SL0320 SL0306 SL0304 SL-GR0420 SL-BLU0320 SL-BLU0312 SL-BLU0309 SL-BLU0404 SL-BLU0406 SL-BLU0409 SL-BLU0209 SL-BLU0212 SL-BLU0412 SL-BLU0220 SL-BLU0303 SL-BLU0304 SL-BLU0306 SL-GR0220 SL-GR0304 SL-GR0212 SL-GR0306 SL-GR0309 SL-GR0303 SL-GR0204 SL-GR0203 SL-GR0206 SL-GR0209 SL-BLU0420 SL0212 SL0204 SL0409 SL0404 SL-BLU0203 SL-BLU0204 SL-BLU0206 SL0312 SL0303 SL0309 SL-GR0312 SL-GR0320 SL-GR0404 SL-GR0406 SL-GR0409 SL-GR0412
115-0796EA 365 EUR InStock
115-0796 115-0795 115-0798 115-0804 115-0797 115-0803 115-0802 115-0801 115-0800 115-0799 ERGOSL-GR0420 ERGOSL-BLU0320 ERGOSL-BLU0312 ERGOSL-BLU0309 ERGOSL-BLU0404 ERGOSL-BLU0406 ERGOSL-BLU0409 ERGOSL-BLU0209 ERGOSL-BLU0212 ERGOSL-BLU0412 ERGOSL-BLU0220 ERGOSL-BLU0303 ERGOSL-BLU0304 ERGOSL-BLU0306 ERGOSL-GR0220 ERGOSL-GR0304 ERGOSL-GR0212 ERGOSL-GR0306 ERGOSL-GR0309 ERGOSL-GR0303 ERGOSL-GR0204 ERGOSL-GR0203 ERGOSL-GR0206 ERGOSL-GR0209 ERGOSL-BLU0420 ERGOSL0212 ERGOSL0204 ERGOSL0409 ERGOSL0404 ERGOSL-BLU0203 ERGOSL-BLU0204 ERGOSL-BLU0206 ERGOSL0312 ERGOSL0303 ERGOSL0309 ERGOSL-GR0312 ERGOSL-GR0320 ERGOSL-GR0404 ERGOSL-GR0406 ERGOSL-GR0409 ERGOSL-GR0412
Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Softline
Fußmatten Anti-Ermüdungsmatten
Die Ergomat Softline besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und krankheitsbedingte Ausfälle reduziert. Sie ist für Bereiche gedacht, in denen Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Petrochemikalien wichtig ist. Ideal für feuchte Umgebungen: Im Fall von übermäßigen Mengen an Flüssigkeit kann die Softline zur Entwässerung gestanzt werden.
  • Obere Seite mit länglichen Stegen
  • Autoklavierbar, hält 600 °C (Schweißen) stand
  • Chemikalien haben keinen Einfluss auf den Zustand der Matte; kein Hochkrümmen, Anschwellen oder Ausdehnen
  • Gegossene abgeschrägte Kanten krümmen nicht hoch, dadurch keine Stolpergefahr
  • Primärrohstoffe garantieren lange Haltbarkeit und ergonomische Vorteile
  • Kreuzkontaminationsrisiken werden vermieden
  • Ausgezeichnete Anti-Rutsch-Eigenschaften auch bei Kontakt mit Fett oder Öl
  • Ohne Silikon und Latex
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100).
Farbe: Blau, Schwarz, Grau
Meets EN ISO/USDA/CFIA standards
Zertifizierungen: EN ISO/USDA/CFIA
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge