5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.25 mol/l in Acetonitril
Lieferant: EUROGENTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30-3140-52 30-3140-45 30-3140-52 30-3140-57 30-3140-61 30-3140-62
EURG30-3140-52EA 0 EUR InStock
EURG30-3140-52 GLEN30-3140-45 GLEN30-3140-52 GLEN30-3140-57 GLEN30-3140-61 GLEN30-3140-62
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) 0.25 mol/l in Acetonitril
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Formel: C₃H₆N₄S
MDL Number: MFCD00068733
CAS-Nummer: 89797-68-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge