Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-OLR1 Goat Polyclonal Antibody

Lieferant: Everest Biotech

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

EB11693
EVBIEB11693EA 339 EUR InStock
EVBIEB11693
Anti-OLR1 Goat Polyclonal Antibody
Antikörper
Western Blot: Approx 40kDa band observed in Human Liver lysates (calculated MW of 30.9kDa according to NP_002534.1). The observed molecular weight corresponds to earlier findings in literature with different antibodies (Yoshida et al, Biochem J. 1998 Aug

Type: Primary
Antigen: OLR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge