Spender für Handreinigungslotion, Deb Stoko® InstantFOAM TouchFREE Ultra
Lieferant: Deb-STOKO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IFSTF2MD-UK
EVONIFSTF2MD-UKEA 92.2 EUR InStock
EVONIFSTF2MD-UK
Spender für Handreinigungslotion, Deb Stoko® InstantFOAM TouchFREE Ultra
Seifen- und Flüssigseifenspender
Dieses energieeffiziente, kontaktfreie Spendersystem für Handreinigungslotion ist.
  • Minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • 4 D-Batteriezellen betrieben, die bei typischen Verwendungsbedingungen eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren haben
  • Verwendet die neueste Infrarottechnologie, um durch zuverlässigen Betrieb Fehlauslösungen zu verhindern
  • BioCote® Schutz: Ein während des Herstellungsprozesses integriertes antimikrobielles Mittel auf Silberbasis verhindert das Wachstum eines breiten Spektrums von Bakterien und Schimmelpilzen
  • Dank der durchsichtigen Abdeckungen haben Sie immer die Inhaltsmenge der Kartusche im Blick, ohne dass der Spender geöffnet werden muss
  • Der Spender kann mit dem speziellen mitgelieferten Schlüssel geschlossen und geöffnet werden; er kann jedoch auch einfach auf einen schlüssellosen, nicht verschließbaren Betrieb umgestellt werden
  • Wandmontage
Für die Anwendung in öffentlichen Waschräumen geeignet, zum Beispiel in Büros, medizinischen Räumlichkeiten und Laboren, Werkstätten, bei Essenslieferanten und in Cateringbereichenür die Verwendung mit InstantFOAM® Complete Kartuschen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge