Spender, 7 Kreise ProLine
Lieferant: Deb-STOKO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PROB01HCMC
EVONPROB01HCMCEA 0 EUR InStock
EVONPROB01HCMC
Spender, 7 Kreise ProLine
Seifen- und Flüssigseifenspender
Zur ausschließlichen Verwendung mit Hautpflegeprodukten von SC Johnson (Deb), um maßgeschneiderte Hautpflege- und Handhygieneprogramme zu erstellen. Der 7 Circles ProLine Dispenser ist für die Verwendung mit Cutan 1-Liter-Kartuschen konzipiert.
  • Einfache visuelle Identifizierung des Produkttyps fördert die Einhaltung korrekter Produktverwendung
  • Einfach zu verstehen und sprachneutral, um die beste Verwendungsmethode zu zeigen
  • Ideal für multinationale Belegschaften
  • Große Druckknöpfe minimieren den erforderlichen Kraftaufwand und ermöglichen eine einfache Handhabung mit der Hand oder dem Ellenbogen
  • Geeignet für hygienesensible Bereiche
  • Feste Produktdosis liefert die exakt benötigte Menge, kontrolliert Nutzung und reduziert Abfall
  • Einzigartiger Verriegelungsmechanismus verhindert unbefugten Zugriff, Diebstahl und Produktverunreinigung
  • Schauglas zeigt den Stand des Produktes in der Kartusche und wann ein Austausch erforderlich ist
  • Luftdichte Kartuschen sind so konzipiert, dass sie zusammenfallen, um Produktabfall zu minimieren
Alle Spender von Deb werden aus langlebigen Kunststoffkomponenten hergestellt und strengen Tests für stark beanspruchte Umgebungen unterzogen, um Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Die antimikrobielle Schutztechnologie von BioCote ist in die Kunststoffknöpfe aller manuell betriebenen, wandmontierten Hautpflegespender von Deb integriert. Der Knopf ist der primäre Kontaktpunkt für Personen, die diese Spender verwenden, und die BioCote-Technologie bietet lebenslangen antimikrobiellen Schutz, um das Wachstum eines breiten Spektrums von Bakterien und Schimmelpilzen zu hemmen, die möglicherweise Krankheiten verursachen können.
Ausschließlich für die Verwendung mit Deb-Hautpflegesystemprodukten konzipiert, um einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel zu ermöglichen und so Wartungszeit und -kosten zu reduzieren. Die ultraschallversiegelten, luftleeren Kartuschen- und Pumpmechanismen verhindern das Eindringen von Luft in die Kartusche während der Verwendung, um eine Produktverunreinigung zu verhindern und sicherzustellen, dass jedes Mal ein „frisches“ Produkt ausgegeben wird.
Bestellinformation: Kartuschen werden separat verkauft.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge