Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion für Hände und Körper, Stokolan® Intense

Lieferant: Deb-STOKO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SIN100ML SIN1L RES1LDS-UK
115-2364EA 72.5 EUR InStock
115-2364 115-2365 EVONRES1LDS-UK
Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion für Hände und Körper, Stokolan® Intense
Hautpflege Hautcremes Hand- und Körperlotionen
Stokolan® Intense ist eine nährende, regenerative, barriereaktive Creme-Lotion aus Traubenkernöl, einem Ceramid-Komplex, Allantoin, Ginkgo Biloba, Urea und Bienenwachs. Die Lotion enthält einen hohen Anteil an Lipiden, zu 99% natürlichen Ursprungs, wodurch Wasserverlust verringert und die Hautelastizität verbessert wird. Geeignet für Gesicht und Körper.

  • Ideal für besonders trockene und barrieregeschädigte Haut und zur Vorbeugung von Abnutzungsdermatitis
  • Enthält 10% Traubenkernöl: reguliert das hauteigene Gleichgewicht aus Lipiden und Feuchtigkeit
  • Enthält Urea und Sorbitol: hervorragende hauthydratisierende, feuchtigkeitsspendende Eigenschaften
  • Dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit
  • Silikonfrei und lackverträglich

Zertifizierungen: ECARF Qualitätssiegel für allergikerfreundliche Produkte

Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge