Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

EXL-1211-1002UEA 0 EUR InStock
EXL-1211-1002U EXL-1211-1003U EXL-1211-1046U EXL-1211-1246U EXL-1211-1502U EXL-1211-1503U EXL-1211-1546U EXL-1211-2046U EXL-1211-0202U EXL-1211-2502U EXL-1211-2503U EXL-1211-2546U EXL-1211-0302U EXL-1211-0346U EXL-1211-3546U EXL-1211-0503U EXL-1211-0546U EXL-1211-7503U EXL-1211-7546U EXL-1211-0502U
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® SuperC18-Säulen bieten hohe Stabilität über einen erweiterten pH-Bereich. Diese Edelstahlsäulen eignen sich ideal für die Verwendung mit LC/MS-kompatiblen Puffern und können sowohl mit MeOH- als auch mit MeCN-Mobilphasen verwendet werden.

  • Ultra-inert für maximale Leistung und Reproduzierbarkeit
  • Extrem geringes Bluten für verbesserte LC/MS-Kompatibilität
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kit mit 3 Säulen aus verschiedenen Chargen verfügbar

Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,5

Max. Druck: 1000 bar

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge