Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Avantor® ACE® Excel® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm

Lieferant: Advanced Chromatography Technologies

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

EXL-1212-1002UEA 0 EUR InStock
EXL-1212-1002U EXL-1212-1003U EXL-1212-1046U EXL-1212-1502U EXL-1212-1503U EXL-1212-1546U EXL-1212-2502U EXL-1212-2503U EXL-1212-2546U EXL-1212-0502U EXL-1212-0503U EXL-1212-0546U HICHACE12120102GD HICHACE12120103GD
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid ist eine einzigartig gestaltete stationäre Phase, die eine verbesserte Retention polarer Verbindungen, eine verbesserte phenolische Auflösung und eine alternative Selektivität zu C18-gebundenen Säulen bietet. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.

  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Geringes Bluten für UV und LC/MS-Kompatibilität
  • C18 hydrophob plus Amid-Wechselwirkungen, kompatibel mit 100 % wässrigem Zustand
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase - auf Anfrage erhältlich

Das spezielle Design des Avantor® ACE® C18-Amid Liganden umfasst einen erweiterten Alkylketten-Spacer zwischen der Silicaoberfläche und der Amid-Polargruppe, was eine zusätzliche Phasenstabilität verleiht.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge