Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F2256-25G
F2256-25GEA 37 EUR InStock
F2256-25G
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fast Red RC Salt
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074764
CAS-Nummer: 68025-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge