Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99,0, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
F781-05EA 18810 EUR InStock
F781-05
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99,0, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…44 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=0c72cc68bbc36ab17baa927731844d74085edbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
GMP Manufactured Product
Keep refrigerated between 2-8°C (36-46°F) and store under nitrogen. ≥99.0%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.060
Assay (HSCH₂(CHOH)₂CH₂SH) ≥99.0 %
Appearance Passes Test
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 280 nm ≤0.060
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 260 nm ≤0.400
Infrared Spectrum Passes Test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..