NITRIL/NITRIL, POLYESTER/POLYAMID CAT.2 Norm: EN 388 Träger: Polyester/Polyamid (Nylon) Beschichtung: Nitrilbeschichtung, voll, blau + Nitrilschaum Innenhand, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - Nitrilvollbeschichtung + zusätzlich 1 * 120 PAAR
Lieferant: FELDTMANN HELMUT
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
NITRIL/NITRIL, POLYESTER/POLYAMID CAT.2 Norm: EN 388 Träger: Polyester/Polyamid (Nylon) Beschichtung: Nitrilbeschichtung, voll, blau + Nitrilschaum Innenhand, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - Nitrilvollbeschichtung + zusätzlich 1 * 120 PAAR FELD0642/9 1 * 120 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: 0642/9
Lokale Artikelnummer:: FELD0642/9
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder