KingFisher™ Deep-Well-Platten, Barcoded
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95040450B 95040470B 97002524B 97002534B 97002540B 97002610B 95040460B 95040480B 97002620B 97002820B
FINN95040450BEA 270 EUR InStock
FINN95040450B FINN95040470B FINN97002524B FINN97002534B FINN97002540B FINN97002610B FINN95040460B FINN95040480B FINN97002620B FINN97002820B
KingFisher™ Deep-Well-Platten, Barcoded
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Optimieren Sie die Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher™-Kunststoffen mit Barcode, die speziell für die Verwendung mit den Instrumenten KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex entwickelt wurden.
  • KingFisher-Instrumente verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen
  • Ideal für die Verarbeitung magnetischer Partikel aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle
Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher-Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge