Prec.Clean II tubing LDPE, 36 x500152 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 152,4m Breite: 36 (914mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fu (152 Meter) 1 * 15.240 cm
Lieferant: FISHER CONTAINER
Prec.Clean II tubing LDPE, 36 x500152 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 152,4m Breite: 36 (914mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fu (152 Meter) 1 * 15.240 cm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Prec.Clean II tubing LDPE, 36 x500`152µ Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 152,4µm Breite: 36 ´(914mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fuß (152 Meter) 1 * 15.240 cm FISH1600360 1 * 15.240 cm
Hersteller-Artikelnummer:: 1600360
Lokale Artikelnummer:: FISH1600360
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder