Prec.Clean II tubing LDPE, 36 x500 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 100m Breite: 36 (915mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fu (152 Meter) 1 * 1 ST
Lieferant: FISHER CONTAINER
Prec.Clean II tubing LDPE, 36 x500 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 100m Breite: 36 (915mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fu (152 Meter) 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Prec.Clean II tubing LDPE, 36 x500` Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 100µm Breite: 36 ´(915mm) Fertigung im Reinraum der ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fuß (152 Meter) 1 * 1 ST FISH1N400360 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1N400360
Lokale Artikelnummer:: FISH1N400360
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder