Fisher Container™ Autoclavable Precision Clean® atmungsaktive Beutel
Lieferant: FISHER CONTAINER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90726P
FISH90726PEA 994 EUR InStock
FISH90726P
Fisher Container™ Autoclavable Precision Clean® atmungsaktive Beutel
Beutel Sterilisationsbeutel
Eine Kombination aus Tyvek™ und klarer, ultrareiner Folie trägt zur Verhinderung von interner Partikelkontamination bei. Speziell entwickelt für Produkte, die in Reinraumumgebungen verwendet werden und außerdem eine Sterilisierung erfordern.
  • Kürzere Zykluszeiten
  • Molekulare verklebte Dichtungen
  • Beutel geeignet zur Sterilisation durch Dampf, EtO, Gammastrahlung oder Wasserstoffperoxid
  • Eine Seite Tyvek™ 1059B und eine Seite 3Mil PCHD
Zertifizierungen: Zertifiziert nach NASA™ Reinheitsstandards durch Fisher, um Level 100 KSC-C-123 zu entsprechen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge