G418
Lieferant: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
10-G02-M24071
FITZ10-G02-M24071EA 0 EUR InStock
FITZ10-G02-M24071
G418
G418
Formel: C₂₀H₄₀N₄O₁₀
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30541267
CAS-Nummer: 49863-47-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge