Tobramycin
Lieferant: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
20-TG30
FITZ20-TG30EA 0 EUR InStock
FITZ20-TG30
Tobramycin
Tobramycin
Formel: C₁₈H₃₇N₅O₉
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077885
CAS-Nummer: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge