Vacuum wand, F-series
Lieferant: WINDRUSH TECHNOLOGY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
03-3F F003-X-06-VP F003-X-02-VP F003-X-02-3F F001-Z-01-VP F002-X-73-3F F001-Y-14-3F F001-X-01-3F F003-Y-11-3F F001-Y-14-PK F002-Y-11-3F F002-X-03-VP F002-X-06-3F F003-Y-14-3F F003-X-06-3F F003-X-06-PK F003-Z-05-3F F003-Z-05-PK F003-Z-05-VP
FLUM03-3FEA 0 EUR InStock
FLUM03-3F FLUMF003-X-06-VP FLUMF003-X-02-VP FLUMF003-X-02-3F FLUMF001-Z-01-VP FLUMF002-X-73-3F FLUMF001-Y-14-3F FLUMF001-X-01-3F FLUMF003-Y-11-3F FLUMF001-Y-14-PK FLUMF002-Y-11-3F FLUMF002-X-03-VP FLUMF002-X-06-3F FLUMF003-Y-14-3F FLUMF003-X-06-3F FLUMF003-X-06-PK FLUMF003-Z-05-3F FLUMF003-Z-05-PK FLUMF003-Z-05-VP
Vacuum wand, F-series
Vakuum-Systeme
This F series wand bodies are manufactured in teflon and are the cleanest means of wafer handling. Tips are available in PCTFE, PEEK, Vespel and stainless steel. The tips are optimally sized for each wafer diameter, ensuring that contact is both minimal and secure.
  • Polished contact surface provides excellent adhesion to water
  • Fixed tip, collect joint and swivel joint are three body styles
  • Unique control valve ensures reliable suction and instantaneous release with out particle genertion
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..